Learn More
R&D Systems™ RAB1B Protein
Code produit 18222812 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,05 mg
0,25 mg
Conditionnement:
0.05mg
0.25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18222812 0,05 mg 0.05mg
18295602 0,25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18222812 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP1509120.05MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-201 of Human RAB1B The Recombinant Human RAB1B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RAB1B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol
Poids moléculaire 24.3kDa
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 0,05 mg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel RAB1B
Conjugué Unconjugated
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >90%