missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ RABAC1 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
| Accession Number | NP_006414 |
| For Use With (Application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulation | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gene ID (Entrez) | 10567 |
| Molecular Weight (g/mol) | 45.98 |
| Name | RABAC1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| pH Range | 8 |
| Preparation Method | In vitro wheat germ expression system |
| Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu