Learn More
Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
107.00€ - 247.00€
Specifications
Antigen IgG (H+L)
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18533080
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-74760-0.5mg
0.5 mg
107.00€
0.50mg
View alternative products
Save Up to 
»
18530922
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-74760
2 mg
247.00€
2mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Specifications
Specifications
IgG (H+L)
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Adaptive Immunity, Immunology
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Polyclonal
Purified
RUO
Bovine
This Rabbit anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified bovine IgG (H&L).
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt