Learn More
Rabbit anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18262635 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5 mg
Conditionnement:
1.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18262635 1.5 mg 1.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18262635 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP173723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.96€
    393.75€ / 1.5mg
    Save 56.21€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgM Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgM Heavy Chain
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué HRP
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:180000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Alias de gène Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Symboles de gène(s) IGHM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Mouse IgM u mu chain
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 1.5 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Identification génétique (Entrez) 3507
Spécificité du test No reaction was observed against other mouse heavy or light chain proteins.
Reconstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgM
Gamme de produits Novus