Learn More
Thermo Scientific Chemicals rac-Norgestrel
Code produit 17211172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17211172 250 mg 250mg
17201172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Code produit 17211172 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465732500
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6533-00-2
Formule moléculaire C21H28O2
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Norgestrel
Quantité 250 mg
Point de fusion 205,0°C à 207,0°C
Poids de la formule 312,45