Learn More
Éther méthylique de rac-rotigotine-D3, TRC
Code produit 30421000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421000 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30421000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR70071725MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Rotigotine-D3 Methyl Ether
CAS 1246820-80-3
Formule moléculaire C20H24D3NOS
Quantité 25 mg
Synonyme N-Propyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl)-2-thiopheneethanamine-D3, 2-(N-Propyl-N-2-thienylethylamino)-5-methoxytetralin-D3, N 0724-D3, 5-Methoxy-N-(propyl-3,3,3-D3)-N-(2-(thiophen-2-yl)ethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Formule InChI InChI=1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCN(CCc1cccs1)C2CCc3c(C2)cccc3OC
Nom IUPAC 5-méthoxy-N-(2-thiophén-2-yléthyl)-N-(3,3,3-tridéutéropropyl)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 332.52
Poids de la formule 332.2002