Learn More
CD200/OX2 Antibody (OX-104) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18001154 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001154 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18001154 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10064860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.69€
    459.90€ / 0.1mg
    Save 87.79€
    16% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD200/OX2 Monoclonal specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD200/OX2
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OX-104
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1 to 4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Numéro d’ordre du gène P41217
Alias de gène antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein
Symboles de gène(s) CD200
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Made to Human CD200
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4345
Spécificité du test NB100-64860 recognizes the human CD200 cell surface antigen, also known as OX2. CD200 is expressed by a subset of B lymphocytes, some endothelial cells and by neurons. Recent studies have suggested that the CD200-CD200 ligand system is of importance in the control of macrophage and granulocyte activation.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus