missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG Coated Plates

Artikelnummer. 30020800
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
15/Pk.
5/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 15
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30020800

missing translation for 'mfr': R&D Systems™ CP002

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

used as a solid support for most sandwich ELISAs utilizing a mouse IgG capture antibody and a non-mouse IgG detection antibody, other applications include competitive ELISA, IgG isotyping, and hybridoma screening/selection.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Surface Treatment EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG
For Use With (Application) ELISA
Quantity 15/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt