Learn More
Gestigkeit Harry™ Rapid Incinerators
Product Code. 10489692
Click to view available options
Voltage:
220 V
230 V
Unit Size:
Each
Récupel-bijdrage uitgesloten
Product Code. 10489692
Brand: Gestigkeit Harry™ SVR/E
Only null left
Add to basket
Add to basket
Récupel-bijdrage uitgesloten
Specifications
Temperature (Metric) 950°C
Type Rapid Incinerator
Material Stainless Steel
Weight (Metric) 7 kg
Electrical Requirements 230 V 2500 w
Voltage 230 V
Wattage 2500 w