Learn More
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Sheep ID Kit
Description
- The RapidFinder™ Sheep ID Kit enables the simple and reliable detection of sheep and lamb in food and feed samples
- The method works by detection of ovine, or Ovis aries, DNA by real-time PCR
- when used with the GMO Extraction Kit (4466336) for sample preparation, the RapidFinder™ Sheep ID Kit detects both raw and processed sheep and lamb and provides sensitivity down to 0.01% ovine DNA
- The included positive control in the kit, which comprises 0.1% ovine DNA, can be used as a reference to set the threshold of detection of the assay
- Assay is compatible with Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast, and 7300 real-time PCR systems
- Simple-real-time PCR based assay, no electrophoresis needed
- Fast-from sample to result in the same day
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contains 1 tube each of: Sheep Master Mix (store at -20°C) General Master Mix (store at -20°C upon receipt; 2-8°C after initial use. Store protected from light) Positive Control (store at -20°C) |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System |
| Type de kit | Sheep ID Kit |
| Gamme de produits | RapidFinder |
| Quantité | 48 reactions |
| Espèces | Sheep |
| À utiliser avec (application) | Food and Beverage |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?