Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Produktkode 32143926 Shop alle Abcam produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Förpackningsstorlek
32143926 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 32143926 missing translation for 'mfr' Abcam missing translation for 'supplierNo' ab11034150ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Rat heart cell/tissue lysate.
  • Species: Rat
  • Tissue: heart
  • Form: Liquid
Tekniske data
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Western Blot
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.