Learn More
Rat lung tissue lysate, Non-denatured; Abnova
Description
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Lung |
| Description | Whole tissue lysate (non-denatured) |
| Tampon de lyse | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Méthode de préparation | Tissue lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was adjusted to 5 mg/ml. |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Quantité | 200 μg |
| Tampon de stockage | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Espèces hôtes | Rat |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?