Learn More
STEMCELL Technologies Rat Recombinant GM-CSF
Click to view available options
Quantity:
100 μg
1000 μg
20 μg
Unit Size:
1000µg
100µg
20µg
Description
- Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) promotes the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells and the generation of neutrophils, eosinophils, and macrophages
- In synergy with other cytokines such as stem cell factor, IL-3, erythropoietin, and thrombopoietin, it also stimulates erythroid and megakaryocyte progenitor cells
- GM-CSF is produced by multiple cell types, including stromal cells, Paneth cells, macrophages, dendritic cells (DCs), endothelial cells, smooth muscle cells, fibroblasts, chondrocytes, and Th1 and Th17 cells T cells
- The receptor for GM-CSF (GM-CSFR) is composed of two subunits: the cytokine-specific α subunit (GMRα; CD116) and the common subunit βc (CD131) shared with IL-3 and IL-5 receptors
Specifica
Specifica
| Name | Colony-stimulating factor 2, CSF-2, MGI-1GM, Pluripoietic-alpha |
| Quantity | 100 μg |
| Cell Type | Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Monocytes; Myeloid Cells |
| Purity or Quality Grade | ≥95% |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto