Learn More
RB670 Mouse Anti-Human CD44, BD OptiBuild™
Code produit 31792181 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31792181 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31792181 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 771092
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
CD44 Monoclonal Antibody detects CD44 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD44
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 515
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué RB670
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène Pgp-1; CSPG8; ECMR-III; Epican; H-CAM; HCELL; Hermes; HUTCH-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human EBV-transformed Arent B Lymphoblastoid Cell Line
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 960
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ