Description
TCR Cβ2 Monoclonal Antibody detects TCR Cβ2 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Specifications
Specifications
| Antigène | TCR Cβ2 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SAM.2.rMAb (also known as KFN) |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugué | RB670 |
| Formule | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gène | T cell receptor beta constant 2; TCR Cβ2; TCRBC2; TRBC2 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Méthode de purification | Affinity Chromatography |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?