Learn More
R&D Systems™ RBPSUHL 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18322539 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18322539 0,1 ml 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18322539 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00011317T02
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Cible RBPSUHL
Synonyme RBPL, RBP-L, RBPSUHL, recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region-like, recombining binding protein suppressor of hairless (Drosophila)-like, recombining binding protein suppressor of hairless-like protein, SUH, SUHL, Transcription factor RBP-L
Symbole de gène(s) RBPJL