Learn More
RDM1 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18606322 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606322 0.02 mL 0.02mL
18611452 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606322 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2952180.02ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RDM1 Polyclonal specifically detects RDM1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RDM1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène MGC33977, RAD52 homolog B, RAD52 homolog B (S. cerevisiae), RAD52 motif 1, RAD52 motif-containing protein 1, RAD52B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 125-284 of human RDM1 (NP_663629.1). NGCSKRIIKLQELSDLEERENEDSMVPLPKQSLKFFCALEVVLPSCDCRSPGIGLVEEPMDKVEEGPLSFLMKRKTAQKLAIQKALSDAFQKLLIVVLESGKIAVEYRPSEDIVGVRCEEELHGLIQVPCSPWKQYGQEEEGYLSDFSLEEEEFRLPELD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 201299
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG