Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Angiopoietin-like 3 Protein
Description
- ANGPTL3 is a secreted glycoprotein that is structurally related to the Angiopoietins
- Mature ANGPTL3 contains an N-terminal coiled-coil domain and a C-terminal fibrinogen-like domain.
- ANGPTL3 is expressed in the liver from early in development through adulthood.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | XP_005543242 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 27329 |
| Poids moléculaire | 53 kDa |
| Méthode de purification | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Trichoplusia ni, T. ni (baculovirus)-derived cynomolgus monkey Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 protein Ser17-Glu460, with a C-terminal 10-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?