Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus LILRB5/CD85c/LIR-8 Fc Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Cynomolgus Monkey LILRB5/CD85c/LIR-8 Fc Chimera (Catalog # 11102-T4) is immobilized at 2 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7 (Catalog # 914-AN ) binds with an ED50 of 14.0-140 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | XP_005590354.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 10990 |
| Poids moléculaire | M.W.-observed: 86-99 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 74 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived cynomolgus monkey LILRB5/CD85c/LIR-8 protein Cynomolgus Monkey LILRB5/CD85c/LIR-8 (Gly24-Gly458) (C-terminus) Accession # XP_005590354.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (N-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 week, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8, LIR-8, LIR8CD85C, LIR-8 leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?