Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey CD58/LFA-3 Fc Protein, CF
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Recombinant Cynomolgus Monkey CD58/LFA-3 Fc Chimera (Catalog # 11432-CD) binds to recombinant Human CD2 Fc Chimera Protein (Catalog # 1856-CD ) with a ED50 of 0.150-2.00 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | XP_0055542263.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 965 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 70-78 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theroretical): 48 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived cynomolgus monkey CD58/LFA-3 protein Cynomolgus Monkey CD58 (Ile29-Arg215) (N-terminus) Accession # XP_005542263.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?