Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey IgG1 Fc Protein
Code produit 18795347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18795347 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18795347 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 9315HG100
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Cynomolgus Monkey IgG1 Fc Protein is derived from HEK293. The Recombinant Cynomolgus Monkey IgG1 Fc Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Order Info
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AAF14057
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
Identification génétique (Entrez) 101867415
Poids moléculaire 25 kDa
Nom IgG1 Fc Chimera Recombinant Protein
Quantité 100 μg
Source Human embryonic kidney cell,HEK293-derived cynomolgus monkey IgG1 protein Pro110-Lys333
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Alias de gène IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Nom usuel IgG1
Activité biologique 0.2 to 1.2ng/mL
Type de produit Recombinant Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Cynomolgus Monkey
Recombinant Recombinant
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.