Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque Nectin-4 Protein
Code produit 18756396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18756396 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18756396 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 9996N4050
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
His-tag
Measured by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cells. The ED50 for this effect is 0.1-1 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion XP_005541277.1
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Identification génétique (Entrez) 81607
Poids moléculaire M.W. (Observed): 38-45 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35 kDa
Quantité 50 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived Nectin-4 protein Gly32-Ser349, with a C-terminal 6-His tag
Conditions de stockage 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Réactivité spécifique Nectin-4/PVRL4
Conjugué Unconjugated
Espèces Cynomolgus Monkey, Rhesus macaque
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine Nectin-4/PVRL4