Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST1 Dengue NS1 Protein
Product Code. 15934048
Click to view available options
Quantity:
1 mg
100 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
1mg
500µg
Product Code. 15934048
Brand: enQuireBio™ QP10495500ug
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifications
Name Dengue Virus, ST1 Dengue NS1 Protein
Quantity 500 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Dengue Virus, ST1
Species E. coli
Protein Tag His
Buffer Phosphate buffer and 25mM arginine.
Purity or Quality Grade Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado