Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli glpE Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
Specifications
Specifications
| Name | glpE Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | E. coli |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDQFECI NVADAHQKLQ EKEAVLVDIR DPQSFAMGHA VQAFHLTNDT LGAFMRDNDF DTPVMVMCYH GNSSKGAAQY LLQQGYDVVY SIDGGFEAWQ RQFPAEVAYG A |
| Buffer | The glpE solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur