Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AAMDC Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1mg
20µg
5µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | AAMDC Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSPEIA SLSWGQMKVK GSNTTYKDCK VWPGGSRTWD WRETGTEHSP GVQPADVKEV VEKGVQTLVI GRGMSEALKV PSSTVEYLKK HGIDVRVLQT EQAVKEYNAL VAQGVRVGGV FHSTC |
| Buffer | AAMDC protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur