Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formule | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Identification génétique (Entrez) | 25980 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 69.9 kDa |
| Quantité | 25 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | AAR2 splicing factor homolog (S. cerevisiae), bA234K24.2, C20orf4, CGI-23, chromosome 20 open reading frame 4, DKFZp564N1363, hypothetical protein LOC25980 |
| Symbole de gène(s) | AAR2 |
| Gamme de produits | Novus |
| Pureté ou qualité | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?