Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human alpha-L-Iduronidase/IDUA Avi Protein, CF
Code produit 30226376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30226376 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30226376 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur AVI11180010
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
His-tag Avi-tag
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Biotinylated Recombinant Human alpha -L-Iduronidase/IDUA His-tag Avi-tag binds to Human alpha-L-Iduronidase/IDUA Antibody (Catalog # AF4119 ) with an ED50 of 0.800-8.00 ng/mL. Measured by its ability to cleave a fluorogenic substrate, 4-Methylumbelliferyl alpha -L-iduronide. The specific activity is >10,000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion P35475.2
À utiliser avec (application) Bioactivity, Enzyme Activity
Formule Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate, NaCl and Glycerol.
Identification génétique (Entrez) 3425
Poids moléculaire M.W.-observed: 81-91 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 73 kDa
Quantité 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human alpha-L-Iduronidase/IDUA protein Human IDUA (Ala26-Pro653) (N-terminus) Accession # P35475.2 6-His tag Avi-tag (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after opening.
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI
Conjugué Biotin
Gamme de produits R&D Systems
Protéine alpha-L-Iduronidase/IDUA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.