Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human beta-Galactosidase-1/GLB1 Protein
Product Code. 18379587
Click to view available options
Quantity:
20 μg
Unit Size:
20µg
Product Code. 18379587
Brand: R&D Systems™ 6464GH020
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to cleave a fluorogenic substrate, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside. The specific activity is >1,800 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number AAA51819
For Use With (Application) Enzyme Activity
Formulation Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl.
Gene ID (Entrez) 2720
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 70-95 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 74 kDa
Name beta-Galactosidase-1/GLB1
Quantity 20 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human beta-Galactosidase-1/GLB1 protein Met1-Val677, with a C-terminal 6-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Endotoxin Concentration <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Symbol GLB1
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein beta-Galactosidase-1/GLB1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt