Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Betacellulin Protein, Animal-Free
Descrizione
Measured in a cell proliferation assay using Balb/3T3 mouse embryonic fibroblast cells. Rubin, J.S. et al. (1991) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:415. The ED50 for this effect is 0.100-1.50 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Numéro d’adhésion | P35070.1 |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 685 |
| Poids moléculaire | M.W.-observed: 12-15 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 9.9 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human Betacellulin/BTC protein Asp32-Gln118, with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | betacellulin, BTC, probetacellulin |
| Conjugué | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?