Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human C1qTNF1 Protein
Description
The Recombinant Human C1qTNF1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human C1qTNF1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Order Info
The product is shipped at ambient temperature.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q9BXJ1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and NaCl |
| Identification génétique (Entrez) | 114897 |
| Poids moléculaire | 30 kDa, reducing conditions |
| Nom | C1q and tumor necrosis factor related protein 1, CTRP1, CTRP1G protein-coupled receptor-interacting protein, FLJ90694, G protein coupled receptor interacting protein, GIPcomplement C1q tumor necrosis factor-related protein 1, ZSIG37 |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CTRP1/C1qTNF1 protein Arg26-Pro281,with a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?