Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-14 Protein
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
50 μg
Unit Size:
100µg
20µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | NP_001138594.1 |
| Gene ID (Entrez) | 440854 |
| Name | Calpain-14 Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | CAPN14 |
| Protein Length | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur