Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Claudin-5 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18630191 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18630191 10 μg 10µg
18671241 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18630191 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' H00007122Q0110ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 7122
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 31.57 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias AWALTransmembrane protein deleted in VCFS, BEC1, claudin 5, claudin-5, CPETRL1, TMVCFTMDVCF, transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome
Gene Symbol CLDN5
Research Category Cellular Markers
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Claudin-5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.