Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMC1 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
20µg
5µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | CMC1 Protein |
| Quantity | 20 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALDPAD QHLRHVEKDV LIPKIMREKA KERCSEQVQD FTKCCKNSGV LMVVKCRKEN SALKECLTAY YNDPAFYEEC KMEYLKEREE FRKTGIPTKK RLQKLPTSM |
| Buffer | CMC1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur