Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CSE1L/CAS/Exportin-2 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18638001 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 18638001
Brand: Novus Biologicals™ H00001434P0125ug
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 1434
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 49.1 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias CASMGC117283, Cellular apoptosis susceptibility protein, chromosome segregation 1 (yeast homolog)-like, Chromosome segregation 1-like protein, CSE1, CSE1 chromosome segregation 1-like (yeast), CSE1L, Exp2, exportin-2, Importin-alpha re-exporter, MGC130037, XPO2MGC130036
Gene Symbol CSE1L
Research Category Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein CSE1L/CAS/Exportin-2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato