Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CUL2/RBX1 Complex Protein
Code produit 18748376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18748376 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18748376 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur E3420025
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Typical enzyme conentration to support conjugation in vitro will depend on experimental conditions.
Typical enzyme concentration to support in vitro conjugation will depend on experimental conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q13617.2 (CUL2), P62877.1 (RBX1)
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES, NaCl, DTT and Glycerol.
Poids moléculaire M.W. (theoretical): 93 kDa (CUL2), 12 kDa (RB x 1)
Quantité 25 μg
Source Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived human CUL2/RB x 1 Complex protein Met1 - Ala 745 with a N-terminal 10-His Sumo tag (CUL2), Met1 - His108 (RB x 1)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Tampon X mg/mL (X μm) in 50 mm HEPES pH 7.5, 200 mm NaCl, 10% (v/v) Glycerol, 1 mm DTT
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain.
Protéine CUL2/RBX1 Complex