Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS4 Protein
Product Code. 15927968
Click to view available options
Quantity:
1 μg
5 μg
50 μg
Unit Size:
1µg
50µg
5µg
Product Code. 15927968
Brand: enQuireBio™ QP116655ug
A cDNA sequence encoding the DHRS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifications
Name DHRS4 Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMHKAGL LGLCARAWNS VRMASSGMTR RDPLANKVAL VTASTDGIGF AIARRLAQDG AHVVVSSRKQ QNVDQAVATL QGEGLSVTGT VCHVGKAEDR ERLVATAVKL HGGIDILVSN AAVNPFFGSI MDVTEEVWDK TLDINVKAPA LMTKAVVPEM EKRGGGSVVI VSSIAAFSPS PGFSPYNVSK TALLGLTKTL AIELAPRNIR VNCLAPGLIK TSFSRMLWMD KEKEESMKET LRIRRLGEPE DCAGIVSFLC SEDASYITGE TVVVGGGTPS RL
Buffer The DHRS4 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 20% glycerol and 1mM DTT.
Purity or Quality Grade Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.