Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Produktkode 16043820
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16043820
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6511ec100ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Accession Number NP_008986.2
Gene ID (Entrez) 11128
Name DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol POLR3A
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence FPEKVNKANI NFLRKLVQNG PEVHPGANFI QQRHTQMKRF LKYGNREKMA QELKYGDIVE RHLIDGDVVL FNRQPSLHKL SIMAHLARVK PHRTFRFNEC VCTPYNADFD GDEMNLHLPQ TEEAKAEALV LMGTKANLVT PRNGEPLIAA IQDFLTGAYL LTLKDTFFDR AKACQIIASI LVGKDEKIKV RLPPPTILKP VTLWTGKQIF SVILRPSDDN PVRANLRTKG KQYCGKGEDL C
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.