Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human DPPIV/CD26 Fc Chimera Protein
Description
Measured by its ability to cleave the fluorogenic peptide substrate, Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin (GP-AMC). The specific activity is >3000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Enzyme Activity |
| Formule | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl. |
| Identification génétique (Entrez) | 1803 |
| Poids moléculaire | M.W.-observed: 116-131 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 112 kDa |
| Quantité | 20 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human DPPIV/CD26 protein Human CD26 (Asn29-Pro766) (C-terminus) Accession # CAA43118.1 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (N-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | ADABP, ADCP-2, ADCP2DPP IV, Adenosine deaminase complexing protein 2 TP103, CD26, CD26 antigen, CD26T-cell activation antigen CD26, dipeptidyl peptidase 4, Dipeptidyl peptidase IV, dipeptidylpeptidase 4, dipeptidyl-peptidase 4, dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2), DPP4, DPPIV, EC 3.4.14.5 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?