Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDAR Protein
Product Code. 15928218
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Unit Size:
10µg
1mg
20µg
2µg
5µg
Product Code. 15928218
Brand: enQuireBio™ QP11744HIS10ug
A cDNA sequence encoding the EDAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Name EDAR Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEYSNCGE NEYYNQTTGL CQECPPCGPG EEPYLSCGYG TKDEDYGCVP CPAEKFSKGG YQICRRHKDC EGFFRATVLT PGDMENDAEC GPCLPGYYML ENRPRNIYGM VCYSCLLAPP NTKECVGATS GASANFPGTS GSSTLSPFQH AHKELSGQGH LATALIIAMS TIFIMAIAIV LIIMFYILKT KPSAPACCTS HPGKSVEAQV SKDEEKKEAP DNVVMFSEKD EFEKLTATPA KPTKSENDAS SENEQLLSRS VDSDEEPAPD KQGSPELCLL SLVHLAREKS ATSNKSAGIQ SRRKKILDVY ANVCGVVEGL SPTELPFDCL EKTSRMLSST YNSEKAVVKT WRHLAESFGL KRDEIGGMTD GMQLFDRIST AGYSIPELLT KLVQIERLDA VESLCADILE WAGVVPPASQ PHAAS
Buffer EDAR protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado