Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP2 Protein
Product Code. p-7152623
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15919049
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP5973ec10ug
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4EBP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_004087.1
Gene ID (Entrez) 1979
Name EIF4EBP2 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol EIF4EBP2
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence MSSSAGSGHQ PSQSRAIPTR TVAISDAAQL PHDYCTTPGG TLFSTTPGGT RIIYDRKFLL DRRNSPMAQT PPCHLPNIPG VTSPGTLIED SKVEVNNLNN LNNHDRKHAV GDDAQFEMDI
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt