Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human ENPP-5 Protein
Description
Measured by its ability to cleave O-(4-Nitrophenylphosphoryl) choline. The specific activity is >300 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q9UJA9 |
| À utiliser avec (application) | Enzyme Activity |
| Formule | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl. |
| Identification génétique (Entrez) | 59084 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 70-80 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 48 kDa |
| Quantité | 20 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human ENPP-5 protein Pro25-Ser430, with a C-terminal 10-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Concentration en endotoxines | <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | EC 3.1, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative function), ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative), ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 5, E-NPP 5, ENPP5, KIAA0879, NPP5, NPP-5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?