Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC10 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | EXOSC10 Protein |
| Quantity | 20 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | Baculovirus |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MAPPSTREPR VLSATSATKS DGEMVLPGFP DADSFVKFAL GSVVAVTKAS GGLPQFGDEY DFYRSFPGFQ AFCETQGDRL LQCMSRVMQY HGCRSNIKDR SKVTELEDKF DLLVDANDVI LERVGILLDE ASGVNKNQQP VLPAGLQVPK TVVSSWNRKA AEYGKKAKSE TFRLLHAKNI IRPQLKFREK IDNSNTPFLP KIFIKPNAQK PLPQALSKER RERPQDRPED LDVPPALADF IHQQRTQQVE QDMFAHPYQY ELNHFTPADA VLQKPQPQLY RPIEETPCHF ISSLDELVEL NEKLLNCQEF AVDLEHHSYR SFLGLTCLMQ ISTRTEDFII DTLELRSDMY ILNESLTDPA IVKVFHGADS DIEWLQKDFG LYVVNMFDTH QAARLLNLGR HSLDHLLKLY CNVDSNKQYQ LADWRIRPLP EEMLSYARDD THYLLYIYDK MRLEMWERGN GQPVQLQVVW QRSRDICLKK FIKPIFTDES YLELYRKQKK HLNTQQLTAF QLLFAWRDKT ARREDESYGY VLPNHMMLKI AEELPKEPQG IIACCNPVPP LVRQQINEMH LLIQQAREMP LLKSEVAAGV KKSGPLPSAE RLENVLFGPH DCSHAPPDGY PIIPTSGSVP VQKQASLFPD EKEDNLLGTT CLIATAVITL FNEPSAEDSK KGPLTVAQKK AQNIMESFEN PFRMFLPSLG HRAPVSQAAK FDPSTKIYEI SNRWKLAQVQ VQKDSKEAVK KKAAEQTAAR EQAKEACKAA AEQAISVRQQ VVLENAAKKR ERATSDPRTT EQKQEKKRLK ISKKPKDPEP PEKEFTPYDY SQSDFKAFAG NSKSKVSSQF DPNKQTPSGK KCIAAKKIKQ SVGNKSMSFP TGKSDRGFRY NWPQR |
| Buffer | EXOSC10 is supplied at a concentration of 0.8 mg/ml in 20mM HEPES, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.01mM EDTA, 0.02% SDS. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur