Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3C Protein
Product Code. 15928568
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
1mg
2µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15928568
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP1184610ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the FAM3C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name FAM3C Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQVFEIKMDA SLGNLFARSA LDTAARSTKP PRYKCGISKA CPEKHFAFKM ASGAANVVGP KICLEDNVLM SGVKNNVGRG INVALANGKT GEVLDTKYFD MWGGDVAPFI EFLKAIQDGT IVLMGTYDDG ATKLNDEARR LIADLGSTSI TNLGFRDNWV FCGGKGIKTK SPFEQHIKNN KDTNKYEGWP EVVEMEGCIP QKQD
Buffer The FAM3C solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt