Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF5 Protein
Product Code. 15916019
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15916019
Brand: enQuireBio™ QP537510ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
Specifikationer
Accession Number NP_000548.2
Gene ID (Entrez) 8200
Name GDF5 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol GDF5
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MAPLATRQGK RPSKNLKARC SRKALHVNFK DMGWDDWIIA PLEYEAFHCE GLCEFPLRSH LEPTNHAVIQ TLMNSMDPES TPPTCCVPTR LSPISILFID SANNVVYKQY EDMVVESCGC R
Buffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.