Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GP9 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
Specifications
Spezifikation
| Name | GP9 Protein |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTKDCPSP CTCRALETMG LWVDCRGHGL TALPALPART RHLLLANNSL QSVPPGAFDH LPQLQTLDVT QNPWHCDCSL TYLRLWLEDR TPEALLQVRC ASPSLAAHGP LGRLTGYQLG SCGWQLQASW VRPG |
| Buffer | GP9 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur