Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HMGN1 Protein
Description
The Recombinant Human HMGN1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HMGN1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Order Info
The product is shipped at ambient temperature. Upon receipt, store it immediately at the recommended storage temperatures.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human HMGN1 protein Pro2-Asp100 |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Gamme de produits | R&D Systems |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?