Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-epsilon Protein
Description
The Recombinant Human IFN-epsilon Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IFN-epsilon Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q86WN2 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Citric Acid and CHAPS. |
| Identification génétique (Entrez) | 338376 |
| Poids moléculaire | 23 kDa |
| Nom | IFNE, IFN-E, IFNE1PRO655, IFNepsilon, IFN-epsilon, IFNT1, Ifn-tau-11, INFE1, interferon epsilon, interferon epsilon 1, Interferon epsilon-1, interferon tau-1, interferon, epsilon, interferon-epsilon, MGC119018, MGC119020 |
| Quantité | 25 μg |
| Source | E. coli-derived human IFN-epsilon protein Leu22-Arg208 (Cys175Ser),with an N-terminal Met and a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?