Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 (CHO Expressed) Protein
Artikelnummer. 18756135
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18756135
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 11349IL010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Analyzed by SEC-MALS
Measured by its ability to induce IL-17 secretion by mouse splenocytes. Aggarwal, S. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278:1910. The ED50 for this effect is 0.100-1.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 51561
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-observed: 59-68 kDa, 46-52 kDa & 28-33 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 55 kDa (IL-23 single chain), 37 kDa (p40) & 19 kDa (p19)
Quantity 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-23 protein Human IL-23 p40 (Ile23-Ser328) Accession # P29460.1 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23 p19 (Arg20-Pro189) Accession # AAG37232.1 (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias IL23, IL-23, IL-23 p19/IL-12 p40, IL-23 A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all the other sizes (at 500 μg/mL in PBS.)
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-23 A/IL-23 P19
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt