Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
Artikelnummer. p-7152039
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
100 μg
20 μg
5 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1mg
20µg
500µg
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15945849
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP52845ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Spezifikation
Accession Number NP_005746.2
Gene ID (Entrez) 10148
Name IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol EBI3
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MRKGPPAALT LPRVQCRASR YPIAVDCSWT LPPAPNSTSP VSFIATYRLG MAARGHSWPC LQQTPTSTSC TITDVQLFSM APYVLNVTAV HPWGSSSSFV PFITEHIIKP DPPEGVRLSP LAERQLQVQW EPPGSWPFPE IFSLKYWIRY KRQGAARFHR VGPIEATSFI LRAVRPRARY YVQVAAQDLT DYGELSDWSL PATATMSLGK
Buffer 0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 0.5% mannitol
Purity or Quality Grade Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt