Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-27 (EBI3 + p28 Heterodimer) Protein, CF
Code produit. p-200050496
Click to view available options
Quantity:
10 μg
250 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18314797
Marque: R&D Systems™ 11312IL010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Carrier-Free Recombinant Protein
Measured in an anti-viral assay using HepG2 human hepatocellular carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Bender H. et al. (2009) Hepatology 50:585. The ED50 for this effect is 10.0-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q14213.2 & Q8NEV9.2
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Supplied as a 0.2 μm filtered solution in MOPS and NaCl with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 246778
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 30-34 kDa (EBI3) & 24-29 kDa (p28), under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 23 kDa (EBI3) & 25 kDa (p28)
Quantity 10 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-27 protein Human IL-27 EBI3 (Arg21-Lys229) (N-terminus) Accession # Q14213.2 Human IL-27 p28 (Phe29-Pro243) (N-terminus) Accession # Q8NEV9.2 (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias IL27, IL-27, IL-27 p28 subunit, IL-27 subunit alpha, IL27A, IL-27-A, IL27-A, IL27p28, IL30, interleukin 27, interleukin 30, interleukin-27 subunit alpha, MGC71873, p28IL-27A
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-27
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt